GF64945446
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.193mm, L 100 mm, wall thickness 0.019 mm
Synonym(e):
IM307014
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-454-46
Länge
100 mm
Wandstärke
0.019 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)