Merck
GF64798262
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE040210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 647-982-62
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)