GF64758785
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 25 x 25mm, 0.076mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050245
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 647-587-85
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.076 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)