Merck
GF63570887
Peridot
powder, 100 max. part. size (micron), weight 20 g, condition gemstone powder
Synonym(e):
MG646010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 635-708-87
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
100 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)