Wichtige Dokumente
GF63412310
Silber
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG000265
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 634-123-10
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.175 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63412310-10EA | 4061829457020 |
GF63412310-20EA | 4061829528508 |
GF63412310-1EA | 4061825367231 |
GF63412310-2EA | 4061829489267 |
GF63412310-5EA | 4061829551155 |