Merck
GF62855668
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), monofilament, diam. 0.28 mm, L 200 m
Synonym(e):
FP345925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 628-556-68
Länge
200 m
Durchmesser
0.28 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)