GF62731357
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm rod, 8.0mm diameter
Synonym(e):
FA147920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-313-57
L × Durchm.
500 mm × 8.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)