Merck
GF62203890
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, size 200 × 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI110380
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-038-90
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)