GF61342220
Carbon - Vitreous
foam, 150x150mm, 0.05g.cmué, porosity 96.5%, 24 pores/cm
Synonym(e):
Carbon - Vitreous, VC003825
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 613-422-20
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)