Merck
GF60898124
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 5m coil, 0.10mm thickness
Synonym(e):
SN010300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 608-981-24
L × Dicke
5 m × 0.10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF60898124-1EA4061825467504