GF60864712
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
5m wire, 0.2mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 608-647-12
L × Durchm.
5 m × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)