Merck
GF60774734
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 6.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI057919
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-747-34
Länge
1000 mm
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)