GF60332497
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
bar, 50mm x 25mm x 25mm
Synonym(e):
W 118100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
bars
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-324-97
Größe
25 mm × 25 mm × 50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF60332497-1EA | 4061825467122 |
GF60332497-2EA | 4061829974787 |