GF59913928
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, coil width 50 mm, length 2 m
Synonym(e):
FE830250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 599-139-28
Länge
2 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF59913928-1EA | 4061821159274 |