GF59178426
Cobalt-chromium alloy, Co86Cr14
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
CK266010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 591-784-26
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)