Merck
GF58867970
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 25 x 25mm, 3.15mm thickness
Synonym(e):
W 113100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 588-679-70
Größe × Dicke
25x25 mm × 3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)