GF57235439
Woods metal
lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
Synonym(e):
BI026100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 572-354-39
Gewicht
1000 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)