Merck
GF57216304
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 200g
Synonym(e):
CU226020
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 572-163-04
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
53 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)