GF57170189
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 90%/W 10%, thickness 0.40 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
Synonym(e):
TA030480
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 571-701-89
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57170189-1EA | 4061821138903 |
GF57170189-2EA | 4061821138910 |