GF57079783
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 10 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonym(e):
CU065821
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 570-797-83
Länge
10 m
Durchmesser
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)