GF56514977
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FF015150
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 565-149-77
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)