Merck
GF56279212
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
10m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonym(e):
NB015100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 562-792-12
L × Durchm.
10 m × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF56279212-1EA4061825465432