Merck
GF56271078
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 3.2mm diameter
Synonym(e):
FE047905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 562-710-78
L × Durchm.
100 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)