Merck
GF56156586
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 16.0mm diameter
Synonym(e):
W 117935
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 561-565-86
L × Durchm.
100 mm × 16.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)