GF56129250
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 200 g, purity 98.5%
Synonym(e):
TI546010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 561-292-50
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
3 μm (FSSR)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)