Merck
GF55968216
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 100 mm
Synonym(e):
FE027909
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 559-682-16
Länge
100 mm
Durchmesser
6.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)