GF55688787
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 100 × 100 mm, clear
Synonym(e):
AC303076
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 556-887-87
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.76 mm
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)