GF55589631
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 2 m, wall thickness 0.17 mm
Synonym(e):
AM307013
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-896-31
Länge
2 m
Wandstärke
0.17 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55589631-1EA | 4061825096926 |