GF55588731
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 5 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
ES303050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-887-31
Größe
100 × 100 mm
Dicke
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55588731-10EA | 4061825036243 |
GF55588731-5EA | 4061825036274 |
GF55588731-1EA | 4061825036250 |
GF55588731-2EA | 4061825036267 |