Merck
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonym(e):
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
UNSPSC-Code:
12141711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 555-190-83
Größe × Dicke
20x25 mm × 0.01 mm
Korngröße
10-20 nm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF55519083-1EA4061825395562