GF55450908
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2000 g
Synonym(e):
ES346310
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 554-509-08
Gewicht
2000 g
Nominale Korngröße
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)