Merck
GF54795550
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP303150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 547-955-50
Größe
150 × 150 mm
Dicke
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)