Wichtige Dokumente
GF54737400
Silber
foil, 6mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG000300
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 547-374-00
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
6 mm × 0.05 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF54737400-10EA | 4061829468491 |
GF54737400-20EA | 4061829540975 |
GF54737400-50EA | 4061829578107 |