Merck
GF53047548
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 4.24mm outside diameter, 0.38mm wall thickness, 3.48mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
FE047470
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 530-475-48
L × Wandstärke
1000 mm × 0.38 mm
AD × ID
4.24 mm × 3.48 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF53047548-5EA4061831015584
GF53047548-1EA4061825476377
GF53047548-2EA4061829965334