Merck
GF52190827
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
1000mm rod, 1.8mm diameter
Synonym(e):
FE087902
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 521-908-27
L × Durchm.
1000 mm × 1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)