GF51289993
Magnesium oxide
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
Synonym(e):
MG506010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-899-93
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
1000 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)