Wichtige Dokumente
GF50091757
Cadmium
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Cadmium
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 500-917-57
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)