Merck
GF49337231
Bor
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
Synonym(e):
B 005908
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 493-372-31
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Länge
10 m
Durchmesser
0.080 mm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)