Wichtige Dokumente
GF48730541
Wolfram
wire, 0.457 mm diameter, size 300 mm, condition straight wire
Synonym(e):
W 005457, W
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 487-305-41
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Größe
300 mm
Durchmesser
0.457 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48730541-5EA | 4061821035202 |
GF48730541-10EA | 4061821035172 |
GF48730541-1EA | 4061821035189 |
GF48730541-2EA | 4061821035196 |