Merck
GF48659844
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
CU236010
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 486-598-44
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)