GF48369055
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 8 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
FP307950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 483-690-55
Länge
1000 mm
Durchmesser
8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48369055-1EA | 4061825025575 |
GF48369055-10EA | 4061825025568 |
GF48369055-2EA | 4061825025582 |
GF48369055-5EA | 4061825025599 |