Merck
GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
AB040390
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 475-578-62
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)