Merck
GF47238374
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
PT105825
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 472-383-74
Länge
10 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.007 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)