Wichtige Dokumente
GF47215133
Kupfer
foil, 150x150mm, thickness 0.5mm, half hard, 99.95+%
Synonym(e):
Copper, CV000743
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 472-151-33
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
150 x 150 mm × 0.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)