Wichtige Dokumente
GF45743698
Erbium
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Erbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 457-436-98
Widerstandsfähigkeit
86 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.125 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1529 °C (lit.)
Dichte
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Er]
InChI
1S/Er
InChIKey
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)