Merck
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Synonym(e):
LI007915
About This Item
Lineare Formel:
Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141803
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 455-547-99
Widerstandsfähigkeit
9.446 μΩ-cm, 20°C
Länge
165 mm
Durchmesser
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (lit.)
Dichte
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Li]
InChI
1S/Li
InChIKey
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)