Merck
GF45448016
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 0.5m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO150240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 454-480-16
Größe × Dicke
0.5 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45448016-1EA4061825450766