GF44336875
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 500mm x 6mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI097920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 443-368-75
L × Durchm.
500 mm × 6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)