GF43275584
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
500m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
CO125140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 432-755-84
L × Durchm.
500 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)