Merck
GF42939478
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
ME303050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 429-394-78
Größe
300 × 300 mm
Dicke
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)